Huile à immersion, Honeywell
Fournisseur: Honeywell Chemicals
10976-20ML
10976-20MLEA 97 EUR InStock
10976-20ML
Huile à immersion, Honeywell
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
UV-transparent, fluorescence-free immersion oil.
Specifications
Density (D 20/4): 1,075 to 1,104
Refractive index (n 20/D): 1,516 to 1,518
Fluorescent substances: complying
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité