Moniteur, UVis-920
Fournisseur: Cytiva
11-0007-54
11-0007-54EA 7500 EUR InStock
11-0007-54
Moniteur, UVis-920
Détecteurs de chromatographie
Le moniteur UVis-920 est un moniteur UV autonome multifonctions de haute précision. L'utilisation de différents filtres permet au moniteur de couvrir des longueurs d'onde comprises entre 200 et 700 nm, sans changer la lampe.
  • Détection d'absorbance UV/Vis de haute précision sur une large gamme de débits
  • Facile à utiliser, changement de longueur d'onde via un mécanisme à bouton-poussoir de filtre sans changer la lampe
  • Élargissement de bande réduit et rapport signal/bruit optimisé
  • Encombrement réduit
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité