Sodium fluorure, Qualité optique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
11023.18
11023.18EA 372 EUR InStock
11023.18
Sodium fluorure, Qualité optique
Sodium fluorure
CAS No.: 7681-49-4 Molecular Formula: NaF Formula Weight: 41.99 Physical Form: Broken Crystals Density: 2.78 Refractive Index: 1.336 Melting Point: 993° Boiling Point: 1704° Merck Reference: 14,8618 UN No.: 1690 MDL No.: MFCD00003524
Formule: NaF
Point d'ébullition: 1704 °C
Point de fusion: 993 °C
Densité: 2.78
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003524
Numéro CAS: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
ONU: 1690
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,8618
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité