Stick on (adhésif cellulaire) Q Path® pour la microscopie
Fournisseur: VWR Q-Path Chemicals
11047600.EA 182 EUR InStock
11047600.
Stick on (adhésif cellulaire) Q Path® pour la microscopie
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Colle pour améliorer l'adhérence des coupes histologiques aux lames. Alternative à l'albumine-glycérol.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité