Vanadium ≥99.5% (base métaux), plaque, recuit, Epaisseur: 3.2 mm (0.13 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
11099.FI
11099.FIEA 528 EUR InStock
11099.FI
Vanadium ≥99.5% (base métaux), plaque, recuit, Epaisseur: 3.2 mm (0.13 in)
Vanadium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈48.9g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Formule: V
Point d'ébullition: 3477 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1896 °C
Densité: 6.015 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011453
Numéro CAS: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité