Bouchons d'oreilles à usage unique détectables, Laser Trak®
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
3301167
111-0141EA 101 EUR InStock
111-0141
Bouchons d'oreilles à usage unique détectables, Laser Trak®
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles à usage unique
Ces bouchons d'oreilles sont facilement repérables visuellement et par les détecteurs de métaux.
  • Forme en T pour une insertion facile
  • Mousse épousant la forme de l'oreille de chaque utilisateur
  • Métal non ferreux et couleurs vives
SNR: 35 dB
Certifications: EN 352-2
Attention: * Taille unique.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité