Lunettes de sécurité, uvex cybric
Fournisseur: UVEX
9188.075
111-0146EA 26.9 EUR InStock
111-0146
Lunettes de sécurité, uvex cybric
Lunettes
Lunettes de sécurité au design sportif et moderne, avec oculaires et montures innovants.
  • Quatre coussinets sur les branches pour un confort optimum autour des oreilles
  • Champ de vision panoramique
Poids: 48 g
EN 166, EN 168, EN 170
Certifications: EN 166, EN 168, EN 170
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité