Lunettes-masques pour salle blanche, BioClean Clearview™, usage unique
Fournisseur: Nitritex
BCGS1
111-0186EA 547 EUR InStock
111-0186
Lunettes-masques pour salle blanche, BioClean Clearview™, usage unique
Lunettes de protection
Fabriquées en PVC, ces lunettes-masques légères et ultrasouples à usage unique garantissent un confort exceptionnel. Le système d'aération indirecte spécialement conçu assure une aération optimale tout en réduisant les nuisances liées à l'émission de particules.
  • Toughened PC lens offering protection against flying particles
  • Lightweight frame with internal lateral vents
  • Fitted with four LLDPE indirect ventilation caps
  • Non-linting, adjustable silicon head band
Conviennent à une utilisation en salle blanche classe ISO 4.
Certifications: EN 166:2001 classe optique 1, PPE cat II, stérilité conforme à ISO 11135-1-2007
Conditionnement: Emballage double en poches en Tyvek/PE à effilochage réduit.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité