Lunettes-masques, Elite
Fournisseur: Bollé Safety
ELARSI
111-0302EA 24.1 EUR InStock
111-0302
Lunettes-masques, Elite
Lunettes de protection
Ces lunettes-masques confortables permettent le port de lunettes correctrices.
  • Vision panoramique
  • Aérations indirectes
  • Bandeau réglable monté sur rotule pour faciliter le relèvement du masque
Weight: 121 g
EN 166, EN 170
Certifications: EN 166, EN 170
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité