Écrans faciaux, Relrsi/Relpsi
Fournisseur: Bollé Safety
RELRSI RELPSI
111-0334EA 43.9 EUR InStock
111-0334 111-1012
Écrans faciaux, Relrsi/Relpsi
Écrans de protection
Cet écran facial de protection est équipé d'un casque réglable assurant le maintien de la visière en place pendant que vous travaillez.
  • Vision panoramique
  • Écran facial rabattable ultrarésistant, monté en PP jaune
  • Écran en acétate résistant anti-buée de 1,5 mm d'épaisseur (modèle Relrsi) ou en PC de 1,0 mm d'épaisseur (modèle Relrsi)
  • Écran facial en acétate pour une protection contre les arcs électriques de court-circuit
Poids : 200 g
EN 166, EN 170 (Acetate face shield only)
Certifications: EN 166, EN 170 (écranMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité