Lunettes de sécurité, Viper
Fournisseur: Bollé Safety
VIPCI
111-0340EA 10.8 EUR InStock
111-0340
Lunettes de sécurité, Viper
Lunettes
Ce modèle est ultra-léger et très moderne. Fabrication en une seule pièce, ce qui permet une protection supplémentaire et un champ visuel plus large.
  • Longueur des branches réglable
  • Écran latéral intégré pour une protection supplémentaire
Poids : 25 g
EN 166, EN 170
Certifications: EN 166, EN 170
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité