Masque filtrants contre les particules, à usage unique, FFP3, 8833
Fournisseur: 3M
8833
111-0451EA 116 EUR InStock
111-0451
Masque filtrants contre les particules, à usage unique, FFP3, 8833
Respirators Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
Grâce à sa solidité et à la forme de sa coque, ce masque s'adapte à la plupart des formes et des tailles de visages et lui permettent de conserver sa forme initiale pendant l'utilisation. Sa forme convexe, sa barrette nasale et sa double courroie garantissent l'ajustement.
  • Valve Cool Flow réduisant l'accumulation de chaleur et procurant confort et protection, en particulier dans un environnement chaud et humide
  • Le joint facial complet et doux pour un ajustement sûr et améliore le confort de l'utilisateur
  • Protection efficace contre les particules fines
  • Léger, bien adapté au visage
  • Élastiques avec code couleur rouge signifiant un niveau de protection FFP3
Certifications: EN 149:2001 FFP3, Niveau d'utilisation maximal : Facteur de protection attribué : 20×WEL (Facteur de protection nominal 50×WEL).
Attention: *Taille unique
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité