VWR®, Lunettes-masque autoclavables pour salles propres
Fournisseur: VWR Collection
111-0614EA 39.8 EUR InStock
111-0614
VWR®, Lunettes-masque autoclavables pour salles propres
Lunettes de protection
Lightweight cleanroom goggles.
  • Corps souple en thermoplastique avec verres en polycarbonate résistant
  • Lanière avec boucles en polypropylène
  • Ventilation indirecte à la base
  • Autoclavage à 121 °C
Pour environnements ISO de classe 4.
Certifications: Classe optique 1 selon la norme EN 166:2001.
Conditionnement: Packed in a NEBB Certified ISO Class 4 (Class 10) cleanroom. One piece per PE bag.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité