VWR®, Lunettes-masques pour salles blanches
Fournisseur: VWR Collection
111-0615EA 41.24 EUR InStock
111-0615
VWR®, Lunettes-masques pour salles blanches
Lunettes de protection
Lunettes-masques pour salles blanches stériles avec structure légère, ventilation indirecte et serre-tête sans latex et non pelucheux.
  • Verre en PC résistant, traitement anti-rayures et anti-buée
  • Corps en PVC léger avec lanière en silicone pour un plus grand confort
  • Stérilisées à l'oxyde d'éthylène (EtO), validation complète selon la norme ISO 11135-1-2007
Recommandés pour les environnements critiques de classe ISO 4 et de classe A/B des BPF de l'UE.
Certifications: Classe optique 1 respectant la norme EN 166:2001.
Conditionnement: En salle blanche Nextech certifiée ISO classe 4. Une pièce par sachet en Tyvek™/PE.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité