Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lunettes de sécurité, Cobra HD

Fournisseur: Bollé Safety
COBHDPI
111-0620EA 14.4 EUR InStock
111-0620
Lunettes de sécurité, Cobra HD
Lunettes
Les lunettes Cobra constituent une solution complète multi-usage offrant un champ de vision panoramique. Parce qu'elles permettent de remplacer les branches par l'option de mousse et bride réglable.

  • Pont de nez et branches antiglisse
  • Verre en PC transparent avec revêtement antibuée et antirayures, pour une vision à 180°
  • Verre HD offrant le plus haut niveau de clarté optique et des propriétés aquaphobes

Poids : 25 g

Weight: 25 g

Certifications: EN 166, EN 170

Informations de commande: Les lunettes Cobra sont également disponibles dans un modèle doté d'une couche interne en mousse et d'une bride plutôt que de branches, ce qui permet de les considérer comme des lunettes de protection contre les gouttelettes de liquide.

Commander maintenant
 

COMMANDE

ACCESSOIRES

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité