Casques antibruit, Peltor™ Optime™ I
Fournisseur: 3M
H510A H510F H510B H510P3E
111-0673EA 34.2 EUR InStock
111-0673 111-0674 111-1075 111-0676
Casques antibruit, Peltor™ Optime™ I
Protège-oreilles Casques anti-bruit
Les protections auditives Peltor™ Optime™ I sont légères et offrent un niveau d'atténuation modéré, répondant aux besoins dans une majorité d'applications industrielles.
  • Anneaux d'étanchéité remplis de liquide, pour un confort optimal
  • Grande profondeur intérieure des coquilles, pour réduire l'humidité et la chaleur
  • Coussinets larges et confortables, réduisant la pression sur les oreilles
  • Coussinets et mousses absorbantes facilement remplaçables, pour uine meilleure 'hygiène
  • Version montée sur casque pouvant s'adapter directement sur de nombreux casques de sécurité, sans adaptateur
Pour des applications industrielles telles que les ateliers, les carrosseries et des imprimeries. En outre, les oreillettes profil bas sont également adaptées aux tâches en plein air telles que la tonte de pelouse, ou aux tâches en liaison avec les activités de plein air et de loisir.
SNR: 26 dB (serre-nuque, monté sur casque)
SNR: 27 dB (serre-tête)
SNR: 28 dB (pliable)
Certifications: EN 352-1 (version pliable, serre-tête, serre-nuque); EN 352-3 (version montée sur casque).
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité