Reusable earplugs, Rockets®
Fournisseur: Moldex
6409
111-0720EA 196 EUR InStock
111-0720
Reusable earplugs, Rockets®
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles réutilisables
Corded earplugs made from soft TPE material which is gentle on the skin. The flexible design and the solid handle ensures easy insertion and removal of plugs.
  • Fully detectable
  • Air-cushioned tip
  • Comes with handy PocketPak storage container
Washable and reusable, ideal for the food industry.
SNR: 27 dB
Certifications: EN 352-2:2002
Attention: * One size fits all.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité