L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bouchons d'oreilles, E-A-R™ Classic™
Fournisseur: 3M
AM01000 PP01002 FP01000 CC01000
111-1060EA 94.6 EUR InStock
111-1060 111-0934 111-0837 111-1067
Bouchons d'oreilles, E-A-R™ Classic™
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles à usage unique
Ces bouchons d'oreilles à rouler sont fabriqués dans une mousse de polymère douce et absorbante, offrant une excellente protection auditive et garantissant un confort permanent tout au long de la journée.
  • Matière ferme à expansion lente, pour un ajustement optimal
  • Résistance à la sueur et à l'humidité, pour plus de confort
  • Très économiques car réutilisables, ils se nettoient jusqu'à trois fois
Parfaits pour une utilisation dans les environnements où le bruit pose problème, que ce soit au travail ou pour les activités de loisirs.
SNR: 28 dB
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité