Goggles, Muria
Fournisseur: DELTA PLUS
MURIA1VD
111-0905EA 6.1 EUR InStock
111-0905
Goggles, Muria
Lunettes de protection
These goggles have PVC transparent frames and PC lenses for protection against impacts caused by medium energy (impact 120 m/s), during grinding work.
  • Woven elastic band
  • Direct ventilation
  • Soft PVC nose bridge
Weight: 60 g
Certifications: Certified with EN 166 1 BT / BT.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité