VWR® Vienna, Lunettes de sécurité
Fournisseur: VWR Collection
111-0931EA 9.9 EUR InStock
111-0931
VWR® Vienna, Lunettes de sécurité
Lunettes
Lunettes de sécurité légères avec verres en polycarbonate transparent.
  • Traitement anti-rayures et anti-buée
  • Réglage pantascopique pour la modification de l'angle
  • Protège-sourcils moulé
  • Longueur des branches réglable
Poids: 26 g
EN 166, EN 170; 1 FT
Certifications: Conforme à EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (monture); VWR® 2C-1,2 1 FT (oculaire).
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité