Bouchons d'oreille jetables, 1100/1110
Fournisseur: 3M
1100 1110
111-1021EA 59.9 EUR InStock
111-1021 111-1022
Bouchons d'oreille jetables, 1100/1110
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles à usage unique
Bouchons d'oreille en mousse, doux, lisses et résistants à la saleté, qui s'adaptent à la forme unique de chaque oreille, pour une excellente protection auditive.
  • Orange brillant pour une meilleure visibilité
  • Peuvent être associés à des casques antibruit
  • Modèle également disponible avec une cordelette, pour un retrait et une récupération faciles
Port confortable pour de nombreuses tailles d'oreilles, grâce à la forme conique.
RSB : 37 dB.
EN 352-2
Certifications: EN 352-2.
Attention: * Taille unique.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité