Écran facial, Sphere
Fournisseur: Bollé Safety
SPHERPI
111-1024EA 28.9 EUR InStock
111-1024
Écran facial, Sphere
Écrans de protection
Cet écran facial de protection complet avec visière en PC protège l'utilisateur contre les arcs électriques de court-circuit.
  • Champ de vision à 180°
  • Positionnement facile grâce au casque et au serre-tête ajustables
  • Écran facial adapté à toutes les formes de tête et pour toutes les utilisations
Poids: 355 g.
Certifications: EN 166.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité