Casques anti-bruit, Peltor™ Optime™ III
Fournisseur: 3M
H540A H540B H540P3E
111-2202EA 48.9 EUR InStock
111-2202 111-1083 111-1085
Casques anti-bruit, Peltor™ Optime™ III
Protège-oreilles Casques anti-bruit
Ces protections auditives ont été conçues pour des environnements extrêmement bruyants, en particulier les sons basses fréquences. Une technologie à double boîtier minimise la résonance, pour aboutir à une atténuation maximale des hautes fréquences.
  • Larges anneaux d'étanchéité remplis de mousse en plastique doux, pour un ajustement optimal et une faible pression de contact
  • Bonne intelligibilité de la parole
  • Coussinets et garnitures faciles à remplacer, pour une hygiène optimale
  • Modèle monté sur casque conçu pour un grand nombre de casques de sécurité industriels
SNR: 35 dB (serre-tête et serre-nuque); 34 dB (version montée sur casque)
Certifications: EN 352-1:1993 (modèle avec serre-nuque); EN 352-3:2002 (modèle monté sur casque)
Attention: * Compatibles avec tous les casques Peltor™ sauf le G2000
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité