Masques filtrants contre les particules, à usage unique, FFP1/FFP2/FFP3, Smart Pocket
Fournisseur: Moldex
2575
111-1144EA 96.9 EUR InStock
111-1144
Masques filtrants contre les particules, à usage unique, FFP1/FFP2/FFP3, Smart Pocket
Respirators Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
Masques pliants filtrant contre les particules, avec ou sans valve.
  • Easily unfolds in a quick one step process
  • Comfortable nose seal
  • DuraMesh® - strong and durable structure, keeps the mask in shape
  • ActivForm® - no nose clip needed
  • Loop strap with clip for quick, simple and safe on and off
  • Individually packaged
EN 149:2001+A1:2009
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité