Bouchons d'oreilles réutilisables, Comets®
Fournisseur: Moldex
6421
111-1163EA 111 EUR InStock
111-1163
Bouchons d'oreilles réutilisables, Comets®
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles réutilisables
Ces bouchons d'oreilles réutilisables fournissent une protection efficace contre les bruits les plus faibles. Ils sont conçus pour que l'utilisateur reste en contact avec son environnement.
  • Pointe avec bulle d'air et douceur du matériau pour un ajustement confortable
  • Bouchons en matériau doux et durable – Lavables et hygiéniques
  • Livrés avec un étui de rangement pratique PocketPak
SNR: 25 dB
Certifications: EN 352-2:2002
Attention: * Taille unique.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité