Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Écrans faciaux, Clearways

Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1002360 1002353 1002354 1002359 1002369 1002366
111-1253EA 13.3 EUR InStock
111-1253 111-1254 111-3550 111-1359 111-1361 111-1360
Écrans faciaux, Clearways
Écrans de protection
Cette combinaison assure force et durabilité. Les visières sont compatibles avec différents types d'applications.

  • Léger : suffisamment confortable pour être porté tout au long de la journée
  • La visière intégrale assure une protection supplémentaire contre les fuites chimiques
  • Visière remplaçable économique disponible en acétate ou PC (PC : fort impact ; acétate: résistant aux produits chimiques)

Poids : 160 g

Visière : 200 mm

EN 166

Certifications: EN 166

Informations de commande: Visor, brow guard, andMore Product Information
Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..