Longe élastique avec absorbeur de chocs, Barracuda™
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1010470
111-1395EA 487 EUR InStock
111-1395
Longe élastique avec absorbeur de chocs, Barracuda™
Protections anti-chutes Câbles de sécurité
This Manyard® with integrated shock absorber, anchorage clip for vertical scaffolding bars and screw-lock karabiner is the ideal fall protection device for scaffolding construction workers. As a practical fall protection system for vertical scaffolding bars, the Manyard® improves the level of safety for the user when constructing, dismantling and reconstructing scaffolding.
  • Clip d'ancrage innovant fabriqué en acier inoxydable qui garantit sécurité et stabilité, même pour grimper sur des barres d'échafaudage verticales
  • Double mécanisme agrippant le tube vertical pendant que vous tirez dessus
  • Point d'ancrage au-dessus des hanches pour une plus grande liberté de mouvement pendant le travail
  • Sangles en polyester recouvertes de polyamide
Suitable for scaffolding bars with a diameter between 48,3 and 50 mm.
Certifications: EN 362
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité