Respirateurs filtrants contre les particules jetables, FFP3, soins de santé, Aura™ 1883+
Fournisseur: 3M
1883PLUS
111-1525EA 83.8 EUR InStock
111-1525
Respirateurs filtrants contre les particules jetables, FFP3, soins de santé, Aura™ 1883+
Respirators Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
Protection respiratoire FFP3 unique avec protection bidirectionnelle et soupape d'expiration supplémentaire pour plus de confort.
  • Conception à trois panneaux pour un confort accru avec la commodité supplémentaire d'un produit pliable emballé individuellement
  • Comprend une valve enveloppée fixée à l'avant du respirateur, qui empêche l'accumulation de chaleur et d'humidité de l'air expiré
  • Conforme aux exigences et aux tests d'efficacité de filtrage bactérien (BFE) et de résistance aux éclaboussures
  • Sangles à code couleur rouge pour indiquer le niveau de protection FFP3
Certifications: Niveau de protection le plus élevé. Facteur de protection attribué = 20
Attention: *Taille unique
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité