Lunettes-masques autoclavables pour salles propres, uvex ultrasonic CR
Fournisseur: UVEX
9302.500
111-1596EA 114 EUR InStock
111-1596
Lunettes-masques autoclavables pour salles propres, uvex ultrasonic CR
Lunettes de protection
Ces lunettes-masques offrent un confort optimal, des fonctionnalités supérieures et un design innovant. Elles s'utilisent avec des lunettes correctrices.
  • Lunettes-masques autoclavables, ultra-légères avec un revêtement intérieur anti-buée
  • Autoclavables au moins 10 fois à 121 °C pendant 20 minutes
  • Matériau non allergène et exempt de substances nocives
  • Verre panoramique, technologie de composant double et serre-tête en silicone réglable
  • Aération indirecte pour un environnement intérieur agréable et confortable
  • Remplacement aisé du verre
Pour une utilisation en salles propres et dans l'industrie agro-alimentaire, médicale et pharmaceutique.
Poids: 98 g
Certifications: Classe optique 1 selon la norme EN 166
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité