Lunettes protectrices pour salles propres, autoclavables, uvex super f OTG CR
Fournisseur: UVEX
9169.500
111-1599EA 64 EUR InStock
111-1599
Lunettes protectrices pour salles propres, autoclavables, uvex super f OTG CR
Lunettes
Ces lunettes protectrices offrent à l'utilisateur un confort optimal, des fonctionnalités supérieures et un design innovant. Adaptées à une utilisation sur des lunettes correctrices.
  • Lunettes de protection autoclavables très légères avec effet interne anti-buée
  • Autoclavables au moins 10 fois à 121 °C pendant 20 min.
  • Matériau non allergène exempt de substances nocives
  • L'inclinaison des verres de 11° garantit une bonne vision vers le bas et protège l'utilisateur contre les accidents de trébuchement
  • Technologie de verre ultra-moderne et protections extrêmement souples pour les oreilles
Idéales pour une utilisation dans les salles propres et dans l'industrie agro-alimentaire, médicale et pharmaceutique.
Poids : 37 g
Certifications: EN 166, classe optique 1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité