Lunettes de sécurité, série 200, anti-rayures, SecureFit™
Fournisseur: 3M
SF201AS
111-1610EA 9.4 EUR InStock
111-1610
Lunettes de sécurité, série 200, anti-rayures, SecureFit™
Lunettes
La série SecureFit™ 200 sont des lunettes de sécurité légères dotées de la technologie de branches à diffusion de pression 3M™. Ces lunettes présentent un design enveloppant qui est sûr et confortable. Ils sont disponibles dans différentes teintes de verres.
  • Lunettes de sécurité économiques légères (18 g)
  • La conception innovante de la technologie de branche de diffusion de pression SecureFit ™ comprend des nervures fendues qui offrent une égalisation confortable de la pression
  • Les branches fléchissent et s'ajustent automatiquement à la taille de la tête du porteur
  • Les branches plates et flexibles se combinent facilement avec des cache-oreilles
  • Facile à nettoyer
  • Joint en mousse disponible pour aider à limiter l'exposition des yeux aux débris
  • Encart d'ordonnance disponible
Pour un confort léger à un prix abordable, ces lunettes de sécurité ne pèsent que 18 g et offrent un ajustement confortable. La technologie des branches à diffusion de pression permet aux points de contact des branches de s'adapter naturellement à la taille de la tête d'un individu. Les larges branches flexibles sur les oreilles offrent une protection latérale solide et fonctionnent bien avec des cache-oreilles. Son design offre à l'utilisateur un large champ de vision et permet de réduire les glissements provoqués par les mouvements de la tête.
Le revêtement anti-buée Scotchgard™ offre des propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures (disponible sur certains modèles). La conception enveloppante améliore la sécurité de l'ajustement et empêche le glissement.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité