Bouchons d'oreilles réutilisables, E-A-R™ Ultrafit™ X
Fournisseur: 3M
UF01014
111-1629EA 217 EUR InStock
111-1629
Bouchons d'oreilles réutilisables, E-A-R™ Ultrafit™ X
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles réutilisables
Bouchons d'oreille avec cordon fabriqués à partir d'une formulation polymère brevetée, la pointe triple bride confortable de ces bouchons d'oreille offre une excellente atténuation de 35 dB SNR, l'un des plus élevés parmi les bouchons d'oreille pré-moulés. Les bouchons d'oreille sont déjà préformés pour assurer un ajustement optimal.
  • Trois collerettes pour un excellent maintien des bouchons d'oreilles: Aucun ajustement de taille n'est nécessaire
  • S'adaptent à la plupart des canaux auditifs pour un niveau élevé d'atténuation
  • Résistants à l'humidité et compatibles avec d'autres EPI
  • Lavables et réutilisables
RSB : 35 dB
Certifications: EN 352-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité