Écran facial, Tuffmaster™
Fournisseur: 3M
H8WP96
111-1635EA 69.6 EUR InStock
111-1635
Écran facial, Tuffmaster™
Écrans de protection
Cet écran facial se compose d'un casque H8 en thermoplastique et d'une visière WP96 en PC transparent. Ces deux parties offrent une résistance élevée aux impacts. Idéal pour une utilisation dans les domaines de la métallurgie, de la production, de la construction, de l'exploitation minière et du transport.
  • La suspension de crémaillère réglable du casque permet de remplacer la visière en quelques secondes
  • La crémaillère offre un réglage précis et une protection confortable de la tête
  • Une sangle d'amortissement à cinq positions offre un soutien et un confort supplémentaires
  • La visière en PC moulé offre une résistance aux chocs et aux éclaboussures et s'installe rapidement sur tous les casques 3M™ sans outil, fermoir ni came
Épaisseur de la visière : 2 mm
Certifications: EN 166
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité