VWR®, Lunettes-masques, Montreal
Fournisseur: VWR Collection
111-1839EA 10.5 EUR InStock
111-1839
VWR®, Lunettes-masques, Montreal
Lunettes de protection
La conception ergonomique des lunettes-masques à large champ de vision avec monture bimatière fournit une vue panoramique à 180°. Oculaire en PC, monture en PP (partie dure) et AES Santoprene (partie souple), serre-tête en nylon.
  • Système d'aération indirecte pour empêcher la formation de buée
  • Résistance à des températures extrêmes
  • Conçues pour s'ajuster de façon optimale à tous les visages
  • Remplacement simple de l'oculaire en quatre étapes
Certifications: Conforme à EN 166:2001; EN 166 3 9 BT CE (monture); VWR® 1 BT 9 (oculaire)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité