VWR®, Lunettes de protection, Toronto
Fournisseur: VWR Collection
111-1840EA 16.2 EUR InStock
111-1840
VWR®, Lunettes de protection, Toronto
Lunettes de protection
Le style moderne enveloppant offre une excellente vision panoramique, un haut niveau de confort et une protection maximale.
  • Verre en PC, monture en PVC, serre-tête en polyester/caoutchouc
  • Aération indirecte
  • Monture opalescente anti-reflets
  • Conçues pour s'ajuster de façon optimale à tous les visages
  • S'adaptent aisément à la plupart des lunettes
Certifications: Conforme à EN 166:2001; EN 166 3 4 9 BT CE (monture); VWR® 1 BT 9 (oculaire)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité