VWR®, Lunettes de protection, Kingston
Fournisseur: VWR Collection
111-1841EA 6.45 EUR InStock
111-1841
VWR®, Lunettes de protection, Kingston
Lunettes de protection
Lunettes-masques modernes et enveloppantes, spécialement conçues pour les petits visages et offrant une excellente vision panoramique. Les lunettes se composent d'un verre en PC, d'une monture en PVC et d'un serre-tête en polyester/caoutchouc.
  • Confort élevé et protection optimale
  • Aération indirecte
  • Monture opalescente anti-reflets
Certifications: Conforme à EN 166:2001; EN 166 3 4 9 BT CE (monture); VWR® 1 BT 9 (oculaire)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité