VWR®, Lunettes de sécurité, Rome
Fournisseur: VWR Collection
111-1842EA 10.6 EUR InStock
111-1842
VWR®, Lunettes de sécurité, Rome
Lunettes
Lunettes de protection enveloppantes, pour un confort optimal et personnalisé tout au long de la journée
  • Longueur des branches réglable, pour permettre aux utilisateurs de les adapter au profil de leur visage
  • Conception légère sans cadre
  • Pont nasal souple, pour plus de confort
  • Remplacement aisé du oculaire
Certifications: Conforme à EN 166, EN 170; EN 166 FT CE (monture); VWR® 2C-1,2 1 FT (oculaire)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité