VWR®, Lunettes de sécurité, Amsterdam
Fournisseur: VWR Collection
111-1843EA 10.3 EUR InStock
111-1843
VWR®, Lunettes de sécurité, Amsterdam
Lunettes
Lunettes de protection au design enveloppant alliant esthétisme, ajustement et fonctionnalité.
  • Extrêmement légères
  • Réglage pantoscopique pour la modification de l'inclinaison des verres
  • Branches de lunettes avec embout en caoutchouc, pour plus de confort
Certifications: Conforme à EN 166, EN 170; EN 166 FT CE (monture); VWR® 2C-1,2 1 FT (verre)
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité