VWR®, Lunettes de sécurité, Stockholm
Fournisseur: VWR Collection
111-1844EA 6.1 EUR InStock
111-1844
VWR®, Lunettes de sécurité, Stockholm
Lunettes
Lunettes de protection modernes, extrêmement légères, offrant un excellent champ de vision et une protection exceptionnelle.
  • Pont de nez moulé, doté d'un confort et d'une adaptabilité inégalés
  • Oculaire d'une seule pièce, qui s'adapte à la plupart des visages
  • Branches de lunettes avec embout en caoutchouc souple, pour un confort maximal
Certifications: 2016/425/EU, EN 166:2001, EN 170, ISO 9001:2008; 166 FT CE (monture) 1 FT (oculaire).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité