VWR®, Lunettes de sécurité, London
Fournisseur: VWR Collection
111-1845EA 8.9 EUR InStock
111-1845
VWR®, Lunettes de sécurité, London
Lunettes
Lunettes de protection élégantes combinant esthétique, ajustement et fonctionnalité.
  • Pont de nez moulé
  • Branches de lunettes avec embout en caoutchouc doux, antidérapant
  • Forme qui s'adapte parfaitement aux petits visages
Certifications: Conforme à EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (monture); VWR® 2C-1,2 1 FT (oculaire)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité