VWR®, Lunettes de sécurité, Prague
Fournisseur: VWR Collection
111-1846EA 12.3 EUR InStock
111-1846
VWR®, Lunettes de sécurité, Prague
Lunettes
Les surlunettes simples et compactes s'adaptent sur les lunettes de prescription.
  • Ajustement pantoscopique pour la modification de l'angle de vue
  • Longueur de branche réglable
Certifications: Compliant with EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (frame); VWR® 2C-1,2 1 FT (lens)
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité