VWR®, Lunettes de sécurité, Budapest
Fournisseur: VWR Collection
111-1847EA 10.4 EUR InStock
111-1847
VWR®, Lunettes de sécurité, Budapest
Lunettes
Lunettes de protection au design enveloppant alliant esthétisme, ajustement et fonctionnalité. L'oculaire d'une seule pièce, en polycarbonate à la structure légère, sans monture, offre un confort optimal et personnalisable pendant la journée.
  • Longueur des branches réglable, permettant aux lunettes de s'adapter au profil du visage
  • Réglage pantoscopique permettant la modification de l'inclinaison de l'oculaire
  • Protections latérales intégrées
  • Pont de nez souple, pour plus de confort
Certifications: Conforme à EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (monture); VWR® 2C-1,2 1 FT (oculaire)
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité