Casquettes de sécurité, uvex u-cap premium
Fournisseur: UVEX
9794.301
111-1913EA 44.4 EUR InStock
111-1913
Casquettes de sécurité, uvex u-cap premium
Casques Casquettes
Cette casquette légère offre un maximum de confort et de protection contre les chocs et les écorchures. L'intérieur confortable se compose de quatre couches : la mousse qui absorbe les chocs et le matériau non tissé absorbant sont entourés d'une coque en maille respirante.
  • Coque intérieure ergonomique pour une souplesse maximale et une adaptabilité optimale à la forme de la tête
  • La lanière velcro permet de régler la taille
  • Les côtés incurvés de la casquette de sécurité garantissent confort et sécurité, même lorsque vous portez des protège-oreilles
  • Les passepoils réfléchissants sur la visière et les composants textiles améliorent la sécurité et la visibilité
  • Une coque en plastique moulé offre une protection supplémentaire à l'arrière de la tête
Couleur : anthracite
Certifications: EN 812
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité