Particulate filter, PlexTec P3
Fournisseur: M S A
10094376
111-1916EA 252 EUR InStock
111-1916
Particulate filter, PlexTec P3
Respirators Masques réutilisables Filtres pour masques
These particle, gas and combined filters are suitable for the Advantage 410 half mask and for Advantage 3100, Ultra Elite, 3S Basis Plus and 3S full masks. With round thread (EN 148-1).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité