Casques anti-bruit diélectriques, uvex 3200H
Fournisseur: UVEX
2500.025
111-1926EA 0 EUR InStock
111-1926
Casques anti-bruit diélectriques, uvex 3200H
Protège-oreilles Casques anti-bruit
Ces casques anti-bruit diélectriques sont adaptés à une utilisation dans les environnements de travail exposés aux tensions électriques.
  • Oreillettes réglables individuellement
  • Sans métal
Ils peuvent être combinés avec les casques de sécurité uvex, les visières uvex (UVEX9790.048) et les lunettes-masques suivantes : uvex ultrasonic et uvex ultravision.
RSB: 32 dB, Poids: 264 g.
Certifications: EN 352
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité