Lunettes-masque autoclavables, série BCAG, BioClean Clearview™
Fournisseur: Nitritex
BCAG
111-2136EA 603 EUR InStock
111-2136
Lunettes-masque autoclavables, série BCAG, BioClean Clearview™
Lunettes de protection
Lunettes-masque autoclavables pour salle propre,en thermoplastique souple avec verres en polycarbonate renforcé.
  • Verres renforcés, anti-rayures et antibuée
  • Monture ultra-douce
  • Aérations supérieures et système de ventilation indirecte inférieure
  • Bandeau non pelucheux et sans latex
  • Peut être porté par-dessus des lunettes
  • Testé pour résister à 40 cycles d'autoclave de 30 minutes à 121 °C/250 °F (dans des conditions de laboratoire)
  • Performances antibuée maintenues jusqu'à 25 cycles sans dégradation (dans des conditions de laboratoire)
Dotées d'une monture en caoutchouc thermoplastique ultra-souple pour offrir un confort optimal au porteur, elles sont dotées d'aérations supérieures et d'un système de ventilation inférieure indirecte pour réduire le risque de contamination entrant dans l'environnement contrôlé. Ces lunettes sont dotées d'une lentille en polycarbonate renforcée anti-rayures et antibuée pour une vision claire.
EN 166:2001 Optical Class 1; PPE Directive 89/686/EEC Cat II
Certifications: Fabriquées sur un site certifié ISO 9001:2015. Élaborées dans un environnement de salle propre certifié ISO Classe 4 par le NEBB. Confomes au règlement (EU)2016/425 – Sécurité des équipements de protection individuelle, Catégorie 2. Répond aux exigences de la norme EN 166:2001 sur la protection des yeux.
Conditionnement: Lunettes (BCAG): une unité par sachet scellé en PE (à retirer pour l'autoclavage); 12 sachets par boîte intérieure; cinq boîtes par carton doublé (60 pièces). Verre de rechange (BCAG-SL): une pièce par sachet scellé en PE; 10 sachets par boîte intérieure; 10 boîtes par carton (100 pièces). Bandeau de rechange (BCAG-SS): 25 pièces par sachet scellé en PE; deux sachets par boîte intérieure; 10 boîtes par carton doublé (500 pièces).
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité