Régulateur d'air comprimé, Versaflo™ V-500E
Fournisseur: 3M
V500E
111-2225EA 702 EUR InStock
111-2225
Régulateur d'air comprimé, Versaflo™ V-500E
Respirators Systèmes de respiration
Les régulateurs à adduction d'air Versaflo V offrent une protection contre les poussières, brouillards, fumées, gaz ou vapeurs, ainsi que les combinaisons dangereuses comme les peintures pulvérisées. Ils n'offrent pas de protection dans des espaces confinés, des atmosphères pauvres en oxygène ou contre le désamiantage. 3M™ Versaflo™ V-500E est conçu pour l'usage d'un respirateur et permet une circulation d'air douce et confortable.
  • Sifflet d'avertissement basse pression
  • Silencieux intégré
  • Contrôle uniforme et réglable individuellement du débit d'air
  • Filtre à charbon actif intégré amovible
  • Mécanisme de rotation de la ceinture
  • Pistolet de pulvérisation ou port outil d'air comprimé
  • Raccord d'air fourni
  • Composants des régulateurs connectés à l'aide de couplages de prise et de fiche (Rectus 25)
Flux d'air: 170 à 305 L/min
Certifications: EN 14594 classes 2A/3A ou 2B/3B selon le modèle.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité