Set de protection de sécurité, EPI
Fournisseur: Portwest
PW90YER
111-2226EA 25.3 EUR InStock
111-2226
Set de protection de sécurité, EPI
Écrans de protection
Ce set contient un casque anti-bruit ainsi qu'une visière transparente avec fixation. Il protège des particules, éclaboussures métalliques et du bruit excessif.
  • Coquilles de protection auditive avec fermeture à pression pour atténuation optimale (SNR 25 dB)
  • Visière en polycarbonate de qualité optique (1) et résistance aux chocs de qualité B: 400×200 mm
  • Suspension réglable par crémaillère pour un ajustage maximum
Couleur: Jaune
Certifications: EN 166 1B (visière), EN 166 3B (protège-sourcils)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité