Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Protège-oreilles, uvex K1H

Fournisseur: UVEX
2600.201
111-2270EA 43.6 EUR InStock
111-2270
Protège-oreilles, uvex K1H
Protège-oreilles Casques anti-bruit
Ces protège-oreilles sont adaptés à des environnements à faible intensité sonore (27 dB). Ils se fixent sur les casques de sécurité uvex: pheos B-WR, pheos alpine, airwing et superboss (des adaptateurs pour une utilisation avec d'autres casques et visières sont disponibles sur demande).

  • Les protège-oreilles doux s'adaptent à la surface et à la forme de la tête pour assurer un confort optimal
  • Réglage de la longueur: réglage facile pour un ajustement parfait sur le casque
  • Rotation à 360° pour les positions de veille et de repos
  • Excellents pour une utilisation combinée avec la visière et le casque, afin de garantir une protection intégrale optimale pour la tête

RSB : 27 dB
Poids : 210 g

Certifications: EN 352-1

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité