Accessoires pour lunettes 500
Fournisseur: 3M
GG500KI
111-2371EA 16.3 EUR InStock
111-2371
Accessoires pour lunettes 500
Lunettes de protection
L'insert de prescription en plastique transparent 3M™ Goggle Gear™ peut être facilement placé dans le 3M™ Goggle Gear™ 500 (MMMAGG501SGAF-EU).
  • Pour verres de prescription en polycarbonate jusqu'à + et - 6 dioptries
  • Cette lentille est utile pour tous ceux qui ont besoin d'une vision corrective pour accompagner la protection des yeux
  • Insert disponible pour 3M™ Goggle Gear, 500-Series Splash Goggles
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité